Learn More
Gibco™ Blasticidina S HCl (10 mg/ml)
Descripción
La blasticidina S es un antibiótico nucleósido aislado a partir de Streptomyces griseochromogenes. Es un potente inhibidor de la síntesis de proteínas tanto en células procariotas como eucariotas. La blasticidina S actúa rápidamente al inhibir la formación de enlaces peptídicos por parte del ribosoma.
- Se utiliza para la prevención de la contaminación de cultivos celulares
- Intervalos de concentración de trabajo recomendados de 1–20 µg/ml dependiendo de la línea celular
- Se suministra como solución de 10 mg/ml en HEPES 20 mM (pH 7,2–7,5)
- Se suministran en 10 viales que contienen 1 ml cada uno.
- La resistencia la confiere la expresión de cualquiera de los dos genes de blasticidina S desaminasa: BSD o bsr
Cultivo celular, clonación, cultivo de células S2 de Drosophila, cultivo de células de insecto, cultivo de células de mamífero, selección, cultivo de células Sf9 y Sf21, transfección, transformación
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: De – 5 °C a – 20 °C (proteger de la luz) Condiciones de envío: Hielo seco Vida útil: 9 meses a partir de la fecha de fabricación |
| Tipo de célula | Células eucariotas, células procariotas |
| Concentración | 10 mg/mL |
| Tipo de cultivo | Cultivo celular de mamíferos, cultivo celular de insectos |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Blasticidina |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Con aditivos | Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES) |
| Línea de productos | Gibco |
| Cantidad | 10 x 1 mL |
Seguridad y manipulación
- Blasticidin S HCL
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P330-Enjuagarse la boca.
- MIXTURE LIST-Contém: Blasticidin S HCL