Learn More
Gibco™ Dihidrocloruro de puromicina
Click to view available options
Cantidad:
1 frasco
10 viales
Tamaño de la unidad:
10 ml
cada uno
Descripción
La puromicina funciona al inhibir la transferencia peptídica tanto en ribosomas procariotas como eucariotas; la resistencia se consigue mediante la expresión del gen pac.
- Se utiliza en biología celular como antibiótico de selección en sistemas de cultivo celular de mamíferos.
- La concentración de trabajo recomendada oscila entre 0,2– 5,0 μg/ml.
- Puede ser tóxica para las células eucariotas a concentraciones de tan solo 1 μg/ml
- Se suministra a 10 mg/ml en tampón HEPES de 20 mm (pH 7,2–7,5)
Cultivo celular, clonación, cultivo de células S2 de Drosophila, cultivo de células de insecto, cultivo de células de mamíferos, selección, cultivo de células Sf9 y Sf21, transfección, transformación
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: De – 5 a – 20 °C Condiciones de envío: Congelado Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación |
| Tipo de célula | Células eucariotas, células procariotas |
| Concentración | 10 mg/mL |
| Tipo de cultivo | Cultivo celular de mamíferos, cultivo celular de insectos |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Puromicina |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Con aditivos | Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES) |
| Para utilizar con (aplicación) | Selección⁄generación de líneas celulares estables eucariotas |
| Línea de productos | Gibco |
| Mostrar más |