Learn More
Gibco™ Solución de glucosa
Código de producto. 15384895
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15384895
Marca: Gibco™ A2494001
Contiene D-glucosa a una concentración de 200 g/l y se utiliza como suplemento de medios sin suero adecuado para el cultivo celular.
La solución de glucosa se puede añadir a diversos medios de cultivo celular Gibco, como por ejemplo, medio Eagle modificado de Dulbecco (DMEM), RPMI 1640, DMEM/F-12, IMDM y medio esencial mínimo.
  • Cada lote de solución de glucosa se prueba para garantizar la esterilidad, la osmolalidad, el pH y el nivel de endotoxinas.
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Compliance
La solución de glucosa se fabrica en instalaciones bajo buenas prácticas de fabricación en Grand Island, Nueva York (EE. UU.). Instalaciones registradas en la FDA como fabricante de productos sanitarios. Certificadas según la norma ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y protegerlo de la luz.
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación.
Descripción Solución de glucosa, 50 ml, líquido, 12 meses de vida útil, utiliza para aplicaciones de cultivo de células de mamífero, para uso exclusivo en investigación
Clasificación Sin suero
Concentración 200 g/L
Formulario Líquido
Tipo de producto Glucosa
Esterilidad Estéril con filtro
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamíferos
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productos Gibco
Cantidad 50 mL
Estado normativo Solo para uso en investigación