Learn More
Gibco™ Medio para células de insecto de Grace, suplementado
Widely used for the growth of Spodeptera frugiperda cells, Sf9 and Sf21
129.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: 2 °C a 8 °C. Proteger de la luz Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación |
---|---|
Línea de células | Sf21, Sf9 |
Tipo de célula | Célula de insecto |
Formulario | Líquido |
Tipo de producto | Medios para células de insectos Grace |
Requires: El medio no complementado para células de insectos de Grace requiere CO2 ambiental a fin de mantener el pH fisiológico.
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13426146
|
Gibco™
11605094 |
500 mL |
129.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Originally designed for the growth of cells from the Australian Emperor Gum Moth, Antherea eucalypti. Sf9 and Sf21 cells are routinely used to express recombinant protein using the Baculovirus Expression Vector System (BEVS).
- Contains lactalbumin hydrolysate, yeastolate, L-glutamine, and sodium bicarbonate
- Dual site cGMP manufacturing and quality system
- Commonly supplemented with 10% Fetal Bovine Serum (FBS) before use
Cell Culture, Insect Cell Culture, Sf9 and Sf21 Cell Culture
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: 2 °C a 8 °C. Proteger de la luz Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación |
|
Célula de insecto | |
Medios para células de insectos Grace | |
Sin hemolinfa de insectos | |
Calcio o magnesio | |
Temperatura ambiente |
Sf21, Sf9 | |
Líquido | |
Glutamina, Yeastolato, Hidrolizado de lactoalbúmina | |
Embalaje sostenible | |
Gibco™ |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.