Learn More
Gibco™ Mezcla de nutrientes F-12 de Ham con suplemento GlutaMAX™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4919859
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. 15344967
Marca: Gibco™ 31765035
Requires
Suplementación
Ham's F-12 Nutrient Mixture (F-12) was designed for serum-free single-cell plating of Chinese Hamster Ovary (CHO) cells.
  • Diseñado para la siembra en placa de único tipo celular sin suero de células de ovario de hámster chino (CHO).
  • El F-12 ya se ha utilizado para el crecimiento sin suero de cultivos de CHO además de para el crecimiento complementado con suero de otras células de mamíferos, incluidos condrocitos y células epiteliales de la próstata de rata.
  • El suplemento F-12 de Ham se modifica con GlutaMAX™ y el indicador rojo de fenol.
  • En comparación con otros medios basales, el F-12 contiene una variedad más amplia de componentes, incluidos cinc, putrescina, hipoxantina y timidina.
  • El crecimiento sin suero de células CHO en F-12 ha llevado a una variedad de formulaciones mejoradas.
  • Minimiza la acumulación de amoniaco tóxico y mejora la viabilidad y el crecimiento celulares en un formato fácil de usar.
  • El F-12 Gibco™ no contiene proteínas ni factores de crecimiento; por lo tanto, requiere suplementación, comúnmente con un 10 % de Suero Bovino Fetal (SBF).
  • El F-12 utiliza un sistema de tampón de bicarbonato sódico (1,176 g/l) y, por tanto, requiere un entorno con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico. 
  • Almacenar de 2 °C a 8 °C, protegido de la luz.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células CHO, COS-7 y células epiteliales de próstata de rata
Tipo de célula Astrocitos de rata primarios
Clasificación Libre de material de origen animal
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Mezcla de nutrientes F-12 de Ham
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method Estéril con filtro
Con aditivos GlutaMAX, Rojo de fenol, Piruvato sódico
Sin aditivos Sin HEPES
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productos Gibco, GlutaMAX
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos. no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local. Para uso diagnóstico in vitro.