Learn More
Gibco™ Medio F-12K (de Kaighn) de Ham
Modificación de la mezcla de nutriente F-12 de Ham
76.50€ - 664.00€
Especificaciones
Tipo de célula | Hepatocitos humanos |
---|---|
Clasificación | Libre de material de origen animal |
Concentración | 1 X |
Formulario | Líquido |
Tipo de producto | Medio F-12K (de Kaighn) de Ham |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11580556
![]() |
Gibco™
21127022 |
500 mL |
76.50€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10667440
![]() |
Gibco™
21127030 |
10 x 500 mL |
664.00€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
El medio F-12K de Ham (de Kaighn) se desarrolló para hepatocitos humanos primarios, así como para algunas células hepáticas de pollo y rata en un medio reducido en suero. Este medio F-12K (de Kaighn) se modifica de la siguiente manera: con L-glutamina, rojo de fenol; sin HEPES.
- Contiene muchos componentes que no se encuentran en medios basales tradicionales, como putrescina, timidina, hipoxantina y cinc, así como concentraciones más altas de todos los aminoácidos y piruvato sódico
- Las adiciones permiten que el medio se suplemente con niveles muy bajos de suero o componentes definidos para algunos tipos de células
- No contiene proteínas ni factores de crecimiento. Por tanto, con frecuencia se suplementa con factores de crecimiento y suero bovino fetal (SBF)
- La concentración de SBF se debe optimizar para cada línea celular
- Utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (2,5 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
- Embalaje sostenible
Aplicaciones:
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Hepatocitos humanos | |
1 X | |
Medio F-12K (de Kaighn) de Ham | |
Estéril con filtro | |
Sin HEPES | |
Gibco™ | |
Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz Condiciones de envío: Ambiente |
Libre de material de origen animal | |
Líquido | |
Estéril con filtro | |
Bajo nivel de glucosa, Glutamina, Rojo de fenol, Piruvato sódico | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
Temperatura ambiente |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 12 meses a partir de la fecha de fabricación
- Silver chloride
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
- P391-Recoger el vertido.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Silver chloride