Learn More
Gibco™ HBSS (10X), calcio, magnesio, sin rojo fenol
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12519069
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
12519069 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 12519069
Marca: Gibco™ 14065056
Para su uso con una amplia variedad de aplicaciones de cultivos celulares, tales como el lavado de células antes de la disociación, el transporte de muestras de células o tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos
Las formulaciones de solución salina equilibrada de Hanks (HBSS) con calcio y magnesio se utilizan generalmente como medios de transporte o para la preparación de reactivos. Las formas concentradas de HBSS Gibco requieren la adición de bicarbonato sódico, el ajuste del pH y la filtración en el momento de la preparación. Esta HBSS concentrada 10X se modifica de la siguiente manera: calcio, magnesio y glucosa; sin rojo de fenol ni bicarbonato sódico. Libre de material de origen animal. Está disponible la formulación completa.
  • Embalaje sostenible
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solución salina equilibrada de Hanks (HBSS)
Concentración 10X
Para utilizar con (aplicación) Variedad de aplicaciones de cultivo celular; como lavado de células antes de la disociación; transporte de células o muestras de tejido; dilución de células para el recuento y preparación de reactivos
pH 4,4 - 4,7
Forma física Líquido
Línea de productos Gibco
Cantidad 500 mL
Tipo de solución Sal equilibrada de Hanks
Esterilidad Estéril con filtro
Incluye Sin piruvato sódico
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Osmolalidad 2700 - 3070 mOsm/kg
Mostrar más Mostrar menos
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.