Learn More
Gibco™ HBSS (10X), sin calcio, sin magnesio, sin rojo fenol
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15356878
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. 15356878
Marca: Gibco™ 14185052
Edge
Para su uso con una amplia variedad de aplicaciones de cultivos celulares, tales como el lavado de células antes de la disociación, el transporte de muestras de células o tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos
Es necesario realizar formulaciones de solución salina equilibrada de Hank (HBSS) sin calcio ni magnesio para aclarar los quelantes del cultivo antes de la disociación celular. Este HBSS concentrado 10X se modifica de la siguiente manera: con glucosa; sin calcio, magnesio, rojo de fenol ni bicarbonato sódico. Libre de material de origen animal. Está disponible la formulación completa. Las formas concentradas de HBSS Gibco requieren la adición de bicarbonato sódico, el ajuste del pH y la filtración en el momento de la preparación.
  • Embalaje sostenible
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solución salina equilibrada de Hanks (HBSS)
Concentración 10X
Para utilizar con (aplicación) Variedad de aplicaciones de cultivo celular; como lavado de células antes de la disociación; transporte de células o muestras de tejido; dilución de células para el recuento; y preparación de reactivos
pH 5,8 - 6,1
Forma física Líquido
Línea de productos Gibco
Cantidad 500 mL
Tipo de solución Sal equilibrada de Hanks
Esterilidad Estéril con filtro
Incluye Sin piruvato sódico
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Osmolalidad 2700 - 3000 mOsm/kg
Mostrar más Mostrar menos
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.