Learn More
Gibco™ HBSS, calcio, magnesio, sin rojo fenol
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4924952
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
15266355 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 15266355
Marca: Gibco™ 14025092
Para su uso con una amplia variedad de aplicaciones de cultivos celulares, tales como el lavado de células antes de la disociación, el transporte de muestras de células o tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos
Las formulaciones de solución salina equilibrada de Hank (HBSS) con calcio y magnesio se utilizan generalmente como medios de transporte o para la preparación de reactivos. Esta HBSS se modifica de la siguiente manera: con calcio, magnesio y glucosa; sin fenol rojo ni piruvato. Está disponible la formulación completa.
  • Sin material de origen animal
  • Embalaje sostenible
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solución salina equilibrada de Hanks (HBSS)
Color Transparente
Concentración 1X
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamíferos
pH 6,7 - 7,8
Forma física Líquido
Línea de productos Gibco
Cantidad 500 mL
Tipo de solución Sal equilibrada de Hanks
Esterilidad Estéril con filtro
Incluye Sin piruvato sódico
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Osmolalidad 270 - 305 mOsm/kg
Mostrar más Mostrar menos
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.