Learn More
Gibco™ HBSS sin calcio ni magnesio
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12082739
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
12082739 500 mL cada uno
1 options
Código de producto. 12082739
Marca: Gibco™ 14170112
Edge
Para su uso con una amplia variedad de aplicaciones de cultivos celulares, tales como el lavado de células antes de la disociación, el transporte de muestras de células o tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos.
  • La solución salina equilibrada de Hanks (HBSS) se utiliza para diversas aplicaciones de cultivos celulares, tales como el lavado de células antes de la disociación, el transporte de muestras de células o tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos.
  • Es necesario realizar formulaciones sin calcio ni magnesio para enjuagar los quelantes del cultivo antes de la disociación celular.
  • Almacenar a una temperatura de entre 15 y 30 °C
Modificado de la siguiente manera:
  • Con: rojo de fenol, glucosa
  • Sin: calcio, magnesio
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solución salina equilibrada de Hanks (HBSS)
Concentración 1X
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamíferos
pH entre 6,7 y 7,8
Forma física Líquido
Línea de productos Gibco
Cantidad 500 mL
Tipo de solución Sal equilibrada de Hanks
Esterilidad Estéril con filtro
Incluye Sin piruvato sódico
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Osmolalidad 235 - 295 mOsm/kg
Mostrar más Mostrar menos
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.