Learn More
Gibco™ HEPES (1M)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12509079
Click to view available options
Cantidad:
20 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. 12509079
Marca: Gibco™ 15630080
Agente tamponador químico orgánico zwitteriónico que se utiliza habitualmente en medios de cultivo celular
Gibco HEPES (4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid) is a zwitterionic organic chemical buffering agent commonly used in cell culture media. The addition of 10–25 mM HEPES provides extra buffering capacity when cell culture requires extended periods of manipulation outside of a CO2 incubator.
  • HEPES (N-2-hidroxietilopiperacina-N-2-etano ácido sulfónico) es un agente tamponador de origen químico orgánico de zwitterión que se suele emplear en medios de cultivo celular.
  • La adición de 10–25 mM de HEPES proporciona una mayor capacidad de tampón cuando el cultivo celular requiere largos periodos de manipulación fuera de un incubador de CO2.
  • Una buena elección de tamponamiento para muchos sistemas de cultivo celular, ya que su membrana impermeable tiene un efecto limitado sobre las reacciones bioquímicas, es químicamente y enzimáticamente estable. 
  • También tiene muy baja absorbancia de luz ultravioleta y visible.
  • Almacenar a una temperatura de entre 2 °C y 8 °C
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tampón químico orgánico zwitteriónico
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Biología de la cromatina, cultivo celular de mamíferos
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Tipo de solución Solución de tampón
Formulación N-2-hidroxietilopiperacina-N-2-etano ácido sulfónico
Esterilidad Sterile
Método de esterilización Sterile-filtered
Grado Bioquímica
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.