Learn More
Gibco™ HEPES (1M)
Descripción
Gibco HEPES (4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid) is a zwitterionic organic chemical buffering agent commonly used in cell culture media. The addition of 10–25 mM HEPES provides extra buffering capacity when cell culture requires extended periods of manipulation outside of a CO2 incubator.
- HEPES (N-2-hidroxietilopiperacina-N-2-etano ácido sulfónico) es un agente tamponador de origen químico orgánico de zwitterión que se suele emplear en medios de cultivo celular.
- La adición de 10–25 mM de HEPES proporciona una mayor capacidad de tampón cuando el cultivo celular requiere largos periodos de manipulación fuera de un incubador de CO2.
- Una buena elección de tamponamiento para muchos sistemas de cultivo celular, ya que su membrana impermeable tiene un efecto limitado sobre las reacciones bioquímicas, es químicamente y enzimáticamente estable.
- También tiene muy baja absorbancia de luz ultravioleta y visible.
- Almacenar entre 2 °C y 8 °C
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zwitterionic Organic Chemical Buffer |
| Para utilizar con (aplicación) | Biología de la cromatina, cultivo celular de mamíferos |
| Forma física | Liquid |
| Cantidad | 20 mL |
| Tipo de solución | Buffer |
| Formulación | N-2-Hydroxyethylpiperazine-N-2-Ethane Sulfonic Acid |
| Esterilidad | Sterile |
| Método de esterilización | Sterile-filtered |
| Grado | Bioquímica |
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.