Learn More
Gibco™ HEPES (Ultra Pure)
Agente tamponador químico orgánico zwitteriónico que se utiliza habitualmente en medios de cultivo celular
Marca: Gibco™ 11344041
859.53 EUR hasta el 2024-11-29
Use el código promocional "21683" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Formulado con 11 g por litro de agua
- La adición de 10–25 mM de HEPES proporciona una mayor capacidad de tamponamiento cuando el cultivo celular requiere largos periodos de manipulación fuera de una incubadora de CO2.
- Opción de amortiguamiento para muchos sistemas de cultivo celular porque no permea la membrana
- Tiene un efecto limitado sobre reacciones bioquímicas
- Química y enzimáticamente estables
- Baja absorbancia de luz visible y UV
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: De 15 a 30 °C Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 24 meses a partir de la fecha de fabricación |
|
Polvo | |
entre 6,8 y 8,2 | |
Temperatura ambiente |
Células de mamíferos | |
Tampón HEPES | |
1 kg |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.