Learn More
Gibco™ Suero de caballo, inactivado por calor, origen Nueva Zelanda
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Descripción
- Los sueros Gibco ofrecen un excelente valor para el cultivo celular básico, la investigación especializada y los ensayos específicos.
- Se han ganado la confianza de los investigadores con una calidad uniforme y un soporte galardonado.
- Ayudan a satisfacer las necesidades de investigación y presupuesto.
- Suero probado (negativo) mediante inmunoensayo enzimático (EIA) de un rebaño donante.
- Se suministran congelados. Deben almacenarse a < 10 °C.
- Categoría de los sueros: Especializado
- Origen: Nueva Zelanda
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: ≤10 °C Condiciones de envío: Congelado |
| Especie | Caballo/equino, caballo |
| País de origen | Nueva Zelanda |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Suero de caballo |
| Cantidad | 100 mL |
| Serum Treatment | Inactivado por calor |
| Esterilidad | Estéril |
| Línea de productos | Gibco |
| Condiciones de envío | Congelado |
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.