Learn More
Gibco™ Suero de caballo de origen neozelandés
Excelente valor para el cultivo celular básico, la investigación especializada y los ensayos específicos.
Marca:  Gibco™ 16050130
Detalles adicionales : Peso : 0.13000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11520516
  • 29.93€ / 100 ml
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Los sueros Gibco ofrecen un excelente valor para el cultivo celular básico, la investigación especializada y los ensayos específicos.
  • Se han ganado la confianza de los investigadores con una calidad uniforme y un soporte galardonado.
  • Ayudan a satisfacer las necesidades de investigación y presupuesto.
  • Suero probado (negativo) mediante inmunoensayo enzimático (EIA) de un rebaño donante.
  • Se suministran congelados. Deben almacenarse a < 10 °C.
  • Categoría de los sueros: Especializado
  • Origen: Nueva Zelanda
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: ≤ 10 °C
Condiciones de envío: Congelado
Caballo/equino, caballo
Líquido
100 mL
Estériles
Congelado
Adulta
Nueva Zelanda
Suero de caballo
Estándar (esterilizado mediante filtro)
Embalaje sostenible
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para uso diagnóstico in vitro.