Learn More
Gibco™ IMDM
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4919861
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
10 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. 11504556
Marca: Gibco™ 12440053
Requires
Suplementación
El medio de Dulbecco modificado de Iscove es muy adecuado para cultivos celulares de alta densidad y proliferación rápida, como Jurkat, COS-7 y macrófagos.
  • El medio Dulbecco modificado de Iscove (IMDM) es muy adecuado para cultivos celulares de alta densidad y proliferación rápida, como Jurkat, COS-7 y macrófagos.
  • Almacenar de 2 °C a 8 °C, protegido de la luz.
Modificado de la siguiente manera:
  • Con: L-glutamina, rojo fenol
  • Sin: α-tioglicerol, 2-mercaptoetanol
Uso de IMDM
  • El IMDM, una modificación del medio Eagle modificado de Dulbecco, incluye selenio, así como aminoácidos y vitaminas adicionales.
  • Este medio exclusivo carece de hierro, ya que el nitrato de potasio reemplaza al nitrato férrico.
  • El IMDM no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento; por lo tanto, requiere suplementación, comúnmente con un 10 % de Suero Bovino Fetal (SBF).
  • El IMDM utiliza un sistema de tampón de bicarbonato sódico (3,024 g/l) y, por tanto, requiere un entorno con un 5–10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células Células Jurkat, COS-7 y macrófagos
Clasificación Libre de material de origen animal
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto IMDM (medio de Dulbecco modificado de Iscove)
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method Estéril con filtro
Con aditivos Alto contenido en glucosa, Glutamina, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES), Rojo de fenol, Piruvato sódico
Sin aditivos Sin α-tioglicerol, Sin 2-mercaptoetanol
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productos Gibco
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Mostrar más Mostrar menos
Para uso diagnóstico in vitro.