Learn More
Gibco™ IMDM, powder
Iscove's Modified Dulbecco's Medium (IMDM) is well suited for rapidly proliferating, high-density cell cultures, including Jurkat, COS-7, and macrophage cells.
224.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: 2-8 °C. Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 36 meses a partir de la fecha de fabricación |
---|---|
Línea de células | Células Jurkat, COS-7 y macrófagos |
Clasificación | Libre de material de origen animal |
Formulario | Polvo |
Tipo de producto | IMDM (medio de Dulbecco modificado de Iscove) |
Requires: Suplementación
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17102949
|
Gibco™
12200069 |
10 L |
224.00€
10 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Iscove's Modified Dulbecco's Medium (IMDM) is well suited for rapidly proliferating, high-density cell cultures, including Jurkat, COS-7, and macrophage cells. We offer a variety of Gibco™ IMDM modifications for a range of cell culture applications. Find the right formulation using the media selector tool.
This IMDM is modified as follows:
With: L-glutamine, Phenol Red
Without: α-thioglycerol, 2-mercaptoethanol
The complete formulation is available.
IMDM, a modification of Dulbecco's Modified Eagle Medium, includes selenium as well as additional amino acids and vitamins. In addition, this unique medium lacks iron, with potassium nitrate replacing ferric nitrate.
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: 2-8 °C. Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 36 meses a partir de la fecha de fabricación |
|
Libre de material de origen animal | |
IMDM (medio de Dulbecco modificado de Iscove) | |
Alto contenido en glucosa, Glutamina, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES), Rojo de fenol, Piruvato sódico | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
Temperatura ambiente |
Células Jurkat, COS-7 y macrófagos | |
Polvo | |
Estéril con filtro | |
Sin α-tioglicerol, Sin 2-mercaptoetanol | |
Gibco™ |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 36 meses a partir de la fecha de fabricación
no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales.Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.