Learn More
Gibco™ Sulfato de kanamicina
Descripción
- Un antibiótico soluble en agua originalmente purificado a partir de la bacteria Streptomyces kanamyceticus.
- La kanamicina actúa al unirse a la subunidad 30S del ribosoma bacteriano e inhibir la síntesis de proteínas en bacterias susceptibles.
- La kanamicina Gibco™ es eficaz contra una amplia variedad de bacterias gramnegativas y algunas bacterias grampositivas.
- Se utiliza para la prevención de la contaminación bacteriana de cultivos celulares.
- Se proporciona como solución madre de 10 mg/ml y la concentración de trabajo recomendada para el cultivo celular es de 100 µg/ml.
- Se fabrica en instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales, que se han registrado en la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos como fabricante de productos sanitarios y que tienen la certificación según la norma ISO 13485.
- Almacenar a una temperatura de entre -5 °C y -20 °C
Para uso exclusivo en investigación: no diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Compliance
Se fabrica en instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales, que están registradas en la FDA de Estados Unidos como fabricante de productos sanitarios y que están certificadas según la norma ISO 13485.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: De – 5 a – 20 °C Condiciones de envío: Congelado Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación |
| Concentración | 100 x 10 mg/mL |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Kanamicina |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Sterilization Method | Sterile-filtered |
| Para utilizar con (aplicación) | Selección bacteriana |
| Cantidad | 100 mL |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
Seguridad y manipulación
- Peligro
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: Kanamycin sulphate