Learn More
Gibco™ L-glutamina (200 mM)
Description
Gibco L-Glutamine is a ready-to-use amino acid supplement for cell culture. L-glutamine is an amino acid required in cell culture for the formation of purine and pyrimidine nucleotides, amino sugars, glutathione, L-glutamate, and other amino acids, as well as in protein synthesis and glucose production. Unlike most other amino acids, L-glutamine is not stable in solution with a rate of degradation dependent upon time, temperature, and pH. The optimal concentration depends upon the cell type and medium used to culture the cells, but generally falls in the range of 2–6 mM.
La L-glutamina es un aminoácido necesario para el cultivo celular. La L-glutamina participa en la formación de purina y nucleótidos de pirimidina, aminoazúcares, glutatión, L-glutamato y otros aminoácidos, así como en la síntesis de proteínas y la producción de glucosa. A diferencia de la mayoría de los demás aminoácidos, la L-glutamina no es estable en solución. El ritmo al que avanza la degradación depende del tiempo, la temperatura y el pH.
- La concentración óptima depende del tipo de célula y del medio empleado para el cultivo de las células, aunque generalmente está en el intervalo de 2 a 6 mM
- Se fabrica en unas instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales, que se encuentran ubicadas en Paisley, Escocia (Reino Unido) y que están registradas en la FDA como fabricante de productos sanitarios y certificadas conforme a la norma ISO 13485
Bioproducción, cultivo celular, clonación, cultivo de células de mamíferos, transformación, producción de vacunas víricas
Order Info
Condición de envío: Hielo seco
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Glutamina |
| pH | 5 to 6 |
| Cantidad | 20 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 100 X |
| Forma física | Líquido |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.