Learn More
Gibco™ L-Glutamine
L-Glutamine is an amino acid required for cell culture
Marca: Gibco™ 21051024
Descripción
La L-glutamina participa en la formación de purina y nucleótidos de pirimidina, aminoazúcares, glutatión, L-glutamato y otros aminoácidos, y se usa en la síntesis de proteínas y la producción de glucosa. A diferencia de la mayoría de los demás aminoácidos, la L-glutamina no es estable en solución. El ritmo al que avanza esta degradación depende del tiempo, la temperatura y el pH.
- L-glutamina en polvo (no estéril) debe hacerse como una solución madre filtrada estéril de 200 mm (o similar) en agua destilada
- La concentración óptima depende del tipo de célula y del medio empleado para el cultivo de las células, aunque generalmente está en el intervalo de 2 a 6 mm
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: De 15 a 30 °C Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 24 meses a partir de la fecha de fabricación |
|
Polvo | |
No estéril | |
Grado de USP | |
Temperatura ambiente |
Células de mamíferos | |
L-glutamina | |
Glutamina | |
100 g |