Learn More
Gibco™ Gránulos Lab Armor™
Gránulos metálicos pequeños y no uniformes de una aleación térmica metálica y seca para su uso en baños de agua; diseñados para sustituir el agua de un baño de agua o el hielo de un contenedor con hielo.
422.00€ - 750.00€
Especificaciones
Tipo de esfera | Reflectante, inerte, suave |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: De 15–30 °C Condiciones de envío: Ambiente |
Intervalo de temperatura | De -80 °C a 180 °C |
Tipo | Gráfico de |
Características ecológicas | Energéticamente eficiente |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10120988
|
Gibco™
A1254301 |
Volumen: 4 l |
422.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10612160
|
Gibco™
A1254302 |
Volumen: 8 l |
750.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Mantiene una temperatura uniforme mejor que el agua, ya que transfiere el calor más lentamente
- Puede permanecer “siempre en marcha” y listo para su uso
- Los frascos y tubos permanecen en su lugar sin necesidad de gradillas, pesos ni flotadores
- Elimina el mantenimiento que requiere un baño de agua, como vaciarlo, limpiarlo y volver a llenarlo
- Elimina el riesgo de contaminación que supone el agua estancada en el baño de agua
- No se observa condensación alrededor de los tapones ni los frascos de incubación extraídos del baño seco
- Alternativa más respetuosa con el medio ambiente que el agua
- Más eficiencia energética que el agua
- Consume menos energía cuando se configura a 37 y 65 °C
- Fabricados con un material reciclable que puede limpiarse con etanol, lo que elimina la necesidad de usar germicidas para baños de agua que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente
- Almacenar a entre 15 y 30 °C (se envía a temperatura ambiente)
Especificaciones
Reflectante, inerte, suave | |
De -80 °C a 180 °C | |
Energéticamente eficiente | |
Temperatura ambiente |
Condiciones de almacenamiento: De 15–30 °C Condiciones de envío: Ambiente |
|
Gráfico de | |
Gibco™ | |
5 mm de polidispersión |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.