Learn More
Gibco™ LV-MAX™ Production Medium
234.00€ - 1656.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar a entre 2 y 8 °C, protegido de la luz. |
---|---|
Línea de células | Línea celular de producción viral |
Clasificación | Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero |
Culture Type | Cultivos celulares en suspensión |
Formulario | Líquido |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15839081
|
Gibco™
A3583401 |
1 L |
298.00€
1 litro |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15849081
|
Gibco™
A3583402 |
6 x 1 l |
1656.00€
6 litros |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15863374
|
Gibco™
A3583401 |
1 L |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
El medio de producción LV-MAX Gibco es un medio con definición química, sin suero y sin proteínas, desarrollado en especial para el crecimiento de alta densidad y la transfección de células de producción víricas Gibco (células derivadas de HEK 293 adaptadas a suspensiones) que fomentan la producción de lentivirus de títulos altos.
- Facilita el crecimiento de células de producción víricas en suspensión a densidades de más de 1,0 x 107 células/ml
- Permite un elevado nivel de producción de cultivos de alta densidad transfectados de manera transitoria, lo que supone alcanzar rendimientos de hasta 1 x 108 TU/ml (LVV-GFP no concentrados)
- Facilita el crecimiento y la transfección de células de producción víricas en formatos de cultivo desde bloques de 96 pocillos profundos hasta matraces de 2 l y biorreactores
El medio de producción LV-MAC está listo para su uso y no requiere suplementación. La formulación químicamente definida proporciona una reproducibilidad y fiabilidad altas entre lotes. El medio no se recomienda para cultivos celulares adherentes.
Especificaciones
Almacenar a entre 2 y 8 °C, protegido de la luz. | |
Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero | |
Líquido | |
Sin antibióticos | |
Temperatura ambiente |
Línea celular de producción viral | |
Cultivos celulares en suspensión | |
Medio de producción lentiviral | |
LV-MAX™ |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.