Learn More
Gibco™ Medio 199, sales de Earle, polvo
Medium 199 was originally developed for nutritional studies of chick embryo fibroblasts. It has broad species applicability, particularly for cultivation of non-transformed cells.
Marca:  Gibco™ 31100019
158.65 EUR hasta el 2025-02-21
Use el código promocional "24115" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11534426
  • 167.00€ / 50 litros
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • El medio 199 se desarrolló originalmente para estudios nutricionales de fibroblastos de embrión de pollo
  • Tiene una amplia utilidad con especies, especialmente para el cultivo de células no transformadas
  • El medio 199 es ampliamente utilizado en virología, producción de vacunas y cultivo in vitro de explantes primarios de epitelio pancreático de ratón y tejidos de lente de rata
  • Almacenar a una temperatura de entre 2 °C y 8 °C
Modificado de la siguiente manera:
  • Con: L-glutamina, rojo fenol
  • Sin: HEPES, bicarbonato sódico
Uso de medio 199
  • El medio 199 no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento
  • Utiliza un sistema de tampón de bicarbonato sódico (2,2 g/l) y, por tanto, requiere un entorno con 5–10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico
  • Las formas de polvo del medio de cultivo celular Gibco™ requieren suplementos de bicarbonato sódico, ajuste de pH y filtración en el momento de la preparación.
  • En comparación con otros medios basales, el medio 199 contiene componentes únicos, como adenina, adenosina, hipoxantina, timina y vitaminas adicionales
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: 2-8 °C.
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 36 meses a partir de la fecha de fabricación
Fibroblastos embrionarios de pollo, epitelio pancreático de ratón y tejidos de lente de rata
Bajo nivel de glucosa, Rojo de fenol
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
50 L
Epitelial de rata
Polvo
Sin HEPES, Sin piruvato sódico
Gibco™
Temperatura ambiente
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Gibco™ Medio 199, sales de Earle, polvo > 50 L