Learn More
Gibco™ MEM
GREENER_CHOICE
Minimum Essential Medium (MEM) is one of the most commonly used of all cell culture media.
31.82€
Especificaciones
Línea de células HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 y fibroblastos
Tipo de célula Astrocitos de rata primarios
Clasificación Libre de material de origen animal
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Ver más especificaciones
Requires:
Suplementación
Productos 1
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15188319
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Gibco™
11095080
500 mL
31.82€
cada uno
Descripción
Descripción
MEM (Minimum Essential Medium) is one of the most commonly used of all cell culture media. MEM can be used with a variety of suspension and adherent mammalian cells, including HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, fibroblasts, and primary rat astrocytes. We offer a variety of MEM modifications for a range of cell culture applications. Find the right formulation using the media selector tool.
This MEM is modified as follows:
With: L-glutamine, Phenol Red
Without: HEPES
The complete formulation is available.
Using MEM
MEM was developed by Harry Eagle, based on his earlier formulation of Basal Medium Eagle (BME). Many other modifications of MEM followed, including Glasgow's MEM, MEM α, DMEM, and Temin's Modification. MEM is available with Earle's salts for use in a CO2 incubator, or with Hanks' salts for use without CO2. This product is made with Earle's salts. MEM contains no proteins, lipids, or growth factors. Therefore, MEM requires supplementation, commonly with 10% Fetal Bovine Serum (FBS). MEM uses a sodium bicarbonate buffer system (2.2 g/L), and therefore requires a 5–10% CO2 environment to maintain physiological pH.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 y fibroblastos
Libre de material de origen animal
Líquido
Suplementos de suero estándar
Estéril con filtro
Sin HEPES, Sin piruvato sódico
Gibco™
Astrocitos de rata primarios
1 X
MEM (medio esencial mínimo)
Estéril con filtro
Bajo nivel de glucosa, Glutamina, Rojo de fenol
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Temperatura ambiente
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 12 meses a partir de la fecha de fabricación
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.
Título del producto
Gibco™ MEM