Learn More
Gibco™ MEM, esterilizable en autoclave, sin glutamina, polvo
El medio esencial mínimo es uno de los medios de cultivo celular más utilizados.
Marca: Gibco™ 11700077
Descripción
El MEM se puede usar con diversas células de mamíferos adherentes o en suspensión, como HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, fibroblastos y astrocitos de rata primarios. El medio MEM Gibco lo desarrolló Harry Eagle, que se basó en su formulación anterior del medio basal de Eagle (BME). Posteriormente, se han producido numerosas modificaciones del MEM, como el MEM de Glasgow, el MEM α, el DMEM y la modificación de Temin. Para permitir la esterilización en autoclave de este medio, el cloruro de colina se sustituye por el bitartrato de colina, se reduce el rojo de fenol y se añade ácido succínico para evitar la precipitación a pH bajo.
- Esta formulación contiene sales de Earle para uso en una incubadora de CO2.
- Modificado de la siguiente manera: con rojo de fenol, sales de Earl; sin L-glutamina, HEPES, bicarbonato sódico
- No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento
- Requiere suplementación, normalmente con el 10 % de suero bovino fetal (SBF)
- Utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (2,2 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
- La forma esterilizable en autoclave del medio de cultivo celular Gibco requiere un ajuste de pH de 4,1 a 4,2 antes de la esterilización en autoclave, seguido de un suplemento de bicarbonato sódico y L-glutamina y un ajuste final de pH de 7,2 a 7,4
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 36 meses a partir de la fecha de fabricación |
|
Astrocitos de rata primarios | |
Polvo | |
Suplementos de suero estándar | |
Rojo de fenol, Sales de Earle | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
10 L |
HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 y fibroblastos | |
Libre de material de origen animal | |
MEM (medio esencial mínimo) | |
Estéril con filtro | |
Sin HEPES, Sin bicarbonato sódico | |
Gibco™ | |
Temperatura ambiente |
no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local. Para uso diagnóstico in vitro.