Learn More
Gibco™ Suero de pollo, origen Nueva Zelanda
Embalaje sostenible
Marca: Gibco™ 16110082
Detalles adicionales : Peso : 0.60700kg
Descripción
- Categoría de los sueros: Especializado
- Origen: Nueva Zelanda
- Edad: Adulta
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: ≤ 10 °C Condiciones de envío: Congelado |
|
Pollo | |
Líquido | |
500 mL | |
Estéril con filtro | |
Gibco™ |
Adulta | |
Nueva Zelanda | |
Suero de pollo | |
Esterilizado mediante filtración | |
Embalaje sostenible | |
Congelado |
Para uso diagnóstico in vitro.