Learn More
Gibco™ Gentamicina (50 mg/ml)
Código de producto. 12519079
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
10 x 10 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
cada uno
paquete de 10
Código de producto. 12519079
Marca: Gibco™ 15750078
Antibiótico soluble en agua que se purificaba originalmente a partir del hongo Micromonospora purpurea
  • El sulfato de gentamicina es un antibiótico soluble en agua que se purificaba originalmente a partir del hongo Micromonospora purpurea.
  • Actúa uniéndose a la subunidad 30S del ribosoma bacteriano lo que conduce a la inhibición de la síntesis de proteínas y la muerte de bacterias susceptibles.
  • La gentamicina Gibco™ es eficaz contra una amplia variedad de bacterias grampositivas y gramnegativas, y se utiliza para evitar la contaminación bacteriana de cultivos celulares.
  • La concentración de trabajo recomendada oscila entre 0,5 y 50 µg/ml.
  • Almacenar entre 15 °C y 30 °C
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Compliance
Se fabrica en instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales, que están registradas en la FDA de Estados Unidos como fabricante de productos sanitarios y que están certificadas según la norma ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Gentamicina
Forma física Líquido
Filtrado estéril Yes
Concentración 50 mg/mL
Cantidad 10 x 10 mL
Aplicación validada Prevención de la contaminación del cultivo celular
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.