Learn More
Gibco™ Gentamicina (50 mg/ml)
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
10 x 10 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
cada uno
paquete de 10
Descripción
- El sulfato de gentamicina es un antibiótico soluble en agua que se purificaba originalmente a partir del hongo Micromonospora purpurea.
- Actúa uniéndose a la subunidad 30S del ribosoma bacteriano lo que conduce a la inhibición de la síntesis de proteínas y la muerte de bacterias susceptibles.
- La gentamicina Gibco™ es eficaz contra una amplia variedad de bacterias grampositivas y gramnegativas, y se utiliza para evitar la contaminación bacteriana de cultivos celulares.
- La concentración de trabajo recomendada oscila entre 0,5 y 50 µg/ml.
- Almacenar entre 15 °C y 30 °C
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Compliance
Se fabrica en instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales, que están registradas en la FDA de Estados Unidos como fabricante de productos sanitarios y que están certificadas según la norma ISO 13485.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Gentamicina |
| Forma física | Líquido |
| Filtrado estéril | Yes |
| Concentración | 50 mg/mL |
| Cantidad | 10 mL |
| Aplicación validada | Prevención de la contaminación del cultivo celular |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- GENTAMICIN REAGENT SOLUTION (50 MG/ML), LIQUID
- Peligro
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: gentamicin sulphate
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion