Learn More
Gibco™ Suero de ternero, inactivado por calor, origen Nueva Zelanda
Código de producto. 11520636
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Código de producto. 11520636
Marca: Gibco™ 26010066
Asegure los sueros para el cultivo celular con sueros de menor riesgo viral de regiones libres de SFB
  • Categoría de los sueros: Seguras
  • Origen: Nueva Zelanda
  • Obtenido a partir de terneros con 14 días de edad o menos
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: ≤10 °C
Condiciones de envío: Congelado
Especie Ganado/bovino
Age Recién nacido (14 días o menos)
País de origen Nueva Zelanda
Formulario Líquido
Formato Frasco
Tipo de producto Suero bovino de ternero recién nacido
Cantidad 100 mL
Serum Treatment Inactivado por calor
Línea de productos Gibco
Condiciones de envío Congelado
Mostrar más Mostrar menos
Para uso diagnóstico in vitro.