Learn More
Gibco™ Suero de ternero, inactivado por calor, origen Nueva Zelanda
Descripción
- Categoría de los sueros: Seguras
- Origen: Nueva Zelanda
- Obtenido a partir de terneros con 14 días de edad o menos
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: ≤10 °C Condiciones de envío: Congelado |
| Especie | Ganado/bovino |
| Age | Recién nacido (14 días o menos) |
| País de origen | Nueva Zelanda |
| Formulario | Líquido |
| Formato | Frasco |
| Tipo de producto | Suero bovino de ternero recién nacido |
| Cantidad | 500 mL |
| Serum Treatment | Inactivado por calor |
| Línea de productos | Gibco |
| Mostrar más |
Para uso diagnóstico in vitro.