Learn More
Gibco™ PBS, pH 7,2
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4924958
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. 12549079
Marca: Gibco™ 20012027
La solución salina equilibrada se utiliza para diversas aplicaciones de cultivos celulares, como el lavado de células antes de la disociación, el transporte de células o tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos
Gibco Phosphate-Buffered Saline (PBS), pH 7.2, is a balanced salt solution widely used in various cell culture applications. It is designed to maintain a stable pH and osmotic balance, making it ideal for washing cells before dissociation, transporting cells or tissue samples, diluting cells for counting, and preparing reagents.
  • Formulada sin calcio ni magnesio para aclarar los quelantes del cultivo antes de la disociación celular
  • Fabricados sin calcio, magnesio y rojo de fenol
  • Sin material de origen animal
  • Está disponible la formulación completa
  • Embalaje sostenible
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solución salina tamponada con fosfato
Color Blanco
Concentración 1X
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamíferos
pH 7.2
Forma física Líquido
Línea de productos Gibco
Cantidad 500 mL
Tipo de solución Solución salina tamponada con fosfato
Esterilidad Estéril con filtro
Incluye Sin piruvato sódico
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Osmolalidad 280 - 320 mOsm/kg
Mostrar más Mostrar menos
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.