Learn More
Gibco™ Penicilina-estreptomicina (10.000 U/ml)
Código de producto. 15276355
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 mL
100 mL
20 x 100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
20 ml
paquete de 20
15276355 20 x 100 mL paquete de 20
11568876 20 mL 20 ml
11548876 100 mL 100 ml
3 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15276355
missing translation for 'mfr': Gibco™ 15140163
This item is not returnable. View return policy
Para la prevención de la contaminación bacteriana de los cultivos celulares debido a su eficaz acción combinada contra bacterias grampositivas y gramnegativas
La penicilina se purificó en un principio a partir de los hongos Penicillium y actúa interfiriendo directamente con el volumen de la pared celular bacteriana, e indirectamente mediante la activación de la liberación de enzimas que alteran la pared celular. La estreptomicina fue originalmente purificada a partir de Streptomyces griseus. Actúa mediante la creación de una unión a la subunidad 30S del ribosoma bacteriano, lo que inhibe la síntesis de proteínas y la muerte de las bacterias susceptibles.
  • Contiene 10.000 unidades/ml de penicilina
  • 10.000 μg/ml de estreptomicina en un tampón citrato de 10 mM (para estabilidad de pH)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De – 5 °C a – 20 °C
Condiciones de envío: Hielo seco
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Concentración 100X
Formulario Líquido
Tipo de producto Penicilina-estreptomicina
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method Sterile-filtered
Para utilizar con (aplicación) Prevención de la contaminación del cultivo celular
Línea de productos Gibco
Cantidad 20 x 100 mL