Learn More
Gibco™ Penicilina-estreptomicina (10.000 U/ml)
Código de producto. p-4918413
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 mL
100 mL
20 x 100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
20 ml
paquete de 20
11568876 20 mL 20 ml
11548876 100 mL 100 ml
15276355 20 x 100 mL paquete de 20
3 options
Código de producto. 11568876
Marca: Gibco™ 15140148
Para la prevención de la contaminación bacteriana de los cultivos celulares debido a su eficaz acción combinada contra bacterias grampositivas y gramnegativas
La penicilina se purificó en un principio a partir de los hongos Penicillium y actúa interfiriendo directamente con el volumen de la pared celular bacteriana, e indirectamente mediante la activación de la liberación de enzimas que alteran la pared celular. La estreptomicina fue originalmente purificada a partir de Streptomyces griseus. Actúa mediante la creación de una unión a la subunidad 30S del ribosoma bacteriano, lo que inhibe la síntesis de proteínas y la muerte de las bacterias susceptibles.
  • Contiene 10.000 unidades/ml de penicilina
  • 10.000 μg/ml de estreptomicina en un tampón citrato de 10 mM (para estabilidad de pH)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De – 5 a – 20 °C
Condiciones de envío: Congelado
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Concentración 100X
Formulario Líquido
Tipo de producto Penicilina-estreptomicina
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method Sterile-filtered
Para utilizar con (aplicación) Prevención de la contaminación del cultivo celular
Cantidad 20 mL
Condiciones de envío Hielo seco
compliance-icons
Nombre del producto
  • Penicillin-Streptomycin, liquid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: streptomycin sulphate