Learn More
Gibco™ Penicilina-estreptomicina-glutamina (100X)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12090216
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
12090216 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 12090216
Marca: Gibco™ 10378016
Para la prevención de la contaminación bacteriana en los cultivos celulares debido a su eficaz acción combinada contra bacterias grampositivas y gramnegativas
La penicilina se purificó en un principio a partir del hongo Penicillium y actúa interfiriendo directamente con el recambio de la pared celular de las bacterias e indirectamente mediante la activación de la liberación de enzimas que altera la pared celular. La estreptomicina fue originalmente purificada a partir de Streptomyces griseus. Actúa mediante la creación de una unión a la subunidad 30S del ribosoma bacteriano, lo que conduce a la inhibición de la síntesis de proteínas y la muerte de bacterias susceptibles.
  • Disponible como 100 ml de líquido
  • Esta solución contiene 10.000 unidades de penicilina, 10.000 μg de estreptomicina y 29,2 mg/ml de L-glutamina en un tampón de citrato de 10 mM (para estabilidad de pH).
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De – 5 °C a – 20 °C
Condiciones de envío: Hielo seco
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Concentración 100 x 50 mg/mL
Formulario Líquido
Tipo de producto Penicilina-estreptomicina-L-glutamina
Esterilidad Estéril con filtro
Con aditivos Glutamina
Para utilizar con (aplicación) Prevención de la contaminación del cultivo celular
Cantidad 100 mL
Condiciones de envío Hielo seco
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Penicillin-Streptomycin-Glutamine (100X)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Streptomycin sulfate