Learn More
Gibco™ Fitohemaglutinina, forma M (PHA-M)
Este extracto es capaz de inducir una blastogénesis in vitro en diversas células mononucleares de mamíferos cuando se usa con una concentración del 1 al 2 % v/v.
Marca:  Gibco™ 10576015
49.77 EUR hasta el 2024-11-29
Use el código promocional "21683" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11570356
  • 62.25€ / 10 ml
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Hecho de un extracto crudo del frijol rojo Phaseolus vulgaris
  • Se prueba el rendimiento de cada lote al 1,5 % mediante linfocitos de sangre periférica de un donante adulto normal cultivados durante 72 horas en un medio Gibco™ RPMI 1640 suplementado con suero fetal bovino (SFB), heparina, antibióticos y L-glutamina.
  • Se fabrica en instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales, que se encuentran ubicadas en Grand Island, Nueva York, y que se han registrado en la FDA como fabricante de productos sanitarios y certificadas conforme a la norma ISO 13485
Producción y titulación de baculovirus, cultivo celular, cultivo celular de insectos, expresión de insectos, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: De – 5 °C a – 20 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Hielo seco
Vida útil: 24 meses a partir de la fecha de fabricación
Líquido
Estéril con filtro
Hielo seco
Células de mamíferos
Fitohemaglutinina
10 mL