Learn More
Gibco™ Surfactante no iónico 188 Poloxamer (100X)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11590616
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. 11590616
Marca: Gibco™ 24040032
Surfactante no iónico utilizado para controlar las fuerzas de cizalla en los cultivos en suspensión.
Gibco Poloxamer 188 is a non-ionic surfactant used to control shear forces in suspension cultures, reduce foaming in stirred cultures, and minimize cell attachment to glass surfaces. It is widely utilized to protect cells in suspension from damage during processes such as transfer, freezing, thawing, and stirring. Its ability to stabilize cell membranes and reduce surface tension helps cell viability and integrity, particularly in mammalian cell cultures, including translational and clinical research applications.
  • Se utiliza para reducir la formación de espuma en cultivos agitados y la fijación celular al vidrio
  • Se proporciona a una concentración del 10 % y es eficaz a una concentración de trabajo del 0,1 %
  • Se fabrica en instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales, que se encuentran ubicadas en Grand Island, Nueva York, y que se han registrado en la FDA como fabricante de productos sanitarios y certificadas conforme a la norma ISO 13485
Cultivo celular, clínica, investigación clínica y traslacional, citogenética, cariotipado, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 15 a 30 °C
Condiciones de envío: Temperatura ambiente
Vida útil: 18 meses a partir de la fecha de fabricación
Tipo de célula Células de mamíferos
Clasificación Libre de material de origen animal
Concentración 100 X
Tipo de cultivo Cultivos celulares en suspensión
Formulario Líquido
Tipo de producto Surfactante
Esterilidad Estéril con filtro
Sin aditivos Sin rojo fenol
Para utilizar con (aplicación) Investigación traslacional, investigación clínica
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
pH entre 6 y 8
Línea de productos Gibco
Cantidad 100 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fuente Libre de material de origen animal