Learn More
Gibco™ Suero de conejo
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Descripción
Gibco™ sera offers excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements.
- Categoría de los sueros: Especializado
- Origen: Estados Unidos
- Edad: 6 meses o menos
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: ≤10 °C Condiciones de envío: Congelado |
| Especie | Rabbit |
| Age | 6 meses o menos |
| País de origen | Estados Unidos |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Suero de conejo |
| Cantidad | 100 mL |
| Serum Treatment | Estándar (esterilizado mediante filtro) |
| Esterilidad | Estéril |
| Línea de productos | Gibco |
| Mostrar más |
Para diagnóstico in vitro