Learn More
Gibco™ Medio de congelación de cultivos celulares Recovery™
Descripción
Durante muchos años, los investigadores han utilizado una receta común para fabricar medios de congelación: Medio Eagle modificado de Dulbecco (DMEM) con alto contenido en glucosa suplementado con suero al 10 % y dimetilsulfóxido (DMSO) al 10 %. El medio para congelación de cultivos celulares Recovery es una versión optimizada de esta formulación clásica que utiliza suero bovino fetal y suero bovino Gibco para una viabilidad mejorada y recuperación de células después de la descongelación.
- Ideal para una amplia gama de células de mamífero
- Se puede utilizar para congelar la mayoría de las células de mamífero cultivadas en DMEM, DMEM/F-12, MEM, RPMI1640 y Ham F-12
- Calidad probada para pH, osmolalidad, esterilidad y endotoxinas
- Se realizan pruebas de rendimiento de cada lote utilizando células CHO-K1
Recuento celular, viabilidad & crioconservación, cultivo celular, cultivo de células de mamífero, análisis de expresión génica & genotipado, transcripción in vitro, PCR & PCR en tiempo real
Información de órdenes
Se envía con hielo seco.
Compliance
Se fabrica en instalaciones que cumplen buenas prácticas de fabricación, registradas en la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos como fabricante de productos sanitarios y que están certificadas según la norma ISOS 13485.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Células de mamíferos |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medio de congelación |
| Serum Level | Suplementos de suero estándar |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Con aditivos | Alto contenido en glucosa, Rojo de fenol, DMSO (10 %) |
| Sin aditivos | Sin rojo fenol |
| Línea de productos | Gibco, Recovery |
| Cantidad | 50 mL |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- 3-Methyl-1-butanol
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: 3-Methyl-1-butanol