Learn More
Gibco™ Medio RPMI 1640, suplemento GlutaMAX™, HEPES
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11569726
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
11569726 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 11569726
Marca: Gibco™ 72400047
Requires
Suplementación
Desarrollado originalmente para el cultivo de células leucémicas humanas en suspensión y en monocapa.
A partir de entonces, el medio RPMI 1640 del Roswell Park Memorial Institute se ha considerado adecuado para una gran variedad de células de mamíferos, incluidas HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, CMSP, astrocitos y carcinomas.
  • Único con respecto a otros medios porque contiene el agente reductor glutatión y altas concentraciones de vitaminas
  • Contiene biotina, vitamina B12 y ácido paraaminobenzoico (PABA), que no se encuentran en el medio esencial mínimo de Eagle o el medio Eagle modificado de Dulbecco
  • Las vitaminas inositol y colina están presentes en altas concentraciones
  • Modificado de la siguiente manera: con GlutaMAX™, rojo de fenol, HEPES. El medio RPMI 1640 con el suplemento GlutaMAX minimiza la acumulación de amoníaco tóxico y mejora la viabilidad y el crecimiento celulares en un formato fácil de usar.
  • No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento
  • Requiere suplementación, normalmente con el 10 % de suero bovino fetal (SBF)
  • Utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (2,0 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
  • Embalaje sostenible
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocitos y carcinomas
Tipo de célula Células leucémicas
Clasificación Libre de material de origen animal
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio RPMI 1640 (medio Roswell Park Memorial Institute 1640)
Serum Level Suplementos de suero estándar
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method Estéril con filtro
Con aditivos GlutaMAX, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES), Rojo de fenol
Sin aditivos Sin piruvato sódico
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productos Gibco, GlutaMAX
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Mostrar más Mostrar menos
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.