Learn More
Gibco™ Medio RPMI 1640, sin glucosa
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11560406
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
11560406 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 11560406
Marca: Gibco™ 11879020
Requires
Suplementación
Desarrollado originalmente para el cultivo de células leucémicas humanas en suspensión y en monocapa.
A partir de entonces, el medio Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 ha resultado ser adecuado para una gran variedad de células de mamífero, incluidas HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, CMSP, astrocitos y carcinomas. Life Technologies ofrece diversas modificaciones de RPMI 1640 para una serie de aplicaciones de cultivos celulares.
  • Se modifica de la siguiente manera: con L-glutamina, rojo fenol; sin glucosa, HEPES
  • Contiene el agente reductor glutatión y altas concentraciones de vitaminas
  • Contiene biotina, vitamina B12 y ácido paraaminobenzoico (PABA), que no se encuentran en el medio esencial mínimo de Eagle o el medio Eagle modificado de Dulbecco
  • Las vitaminas inositol y colina están presentes en altas concentraciones
  • No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento
  • Requiere suplementación, normalmente con el 10 % de suero bovino fetal (SBF).
  • Utiliza un sistema de tampón de bicarbonato sódico (2,0 g/l) y, por lo tanto, requiere un entorno con CO2 al 5-10 % para mantener el pH fisiológico
  • Embalaje sostenible
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Compliance
El medio RPMI 1640 se fabrica en instalaciones bajo buenas prácticas de fabricación en Grand Island, Nueva York (EE. UU.). Instalaciones registradas en la FDA como fabricante de productos sanitarios. Certificadas según la norma ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocitos y carcinomas
Tipo de célula Células leucémicas
Clasificación Libre de material de origen animal
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio RPMI 1640 (medio Roswell Park Memorial Institute 1640)
Serum Level Suplementos de suero estándar
Esterilidad Estéril con filtro
Con aditivos Glutamina, Rojo de fenol
Sin aditivos Sin glucosa, Sin HEPES, Sin piruvato sódico
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productos Gibco
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 8 °C (proteger de la luz)
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación