Learn More
Gibco™ RPMI 1640 Medium, no glutamine
Desarrollado originalmente para el cultivo de células leucémicas humanas en suspensión y en monocapa.
Marca: Gibco™ 21870076
Descripción
A partir de entonces, el medio Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 se ha considerado adecuado para una gran variedad de células de mamíferos, incluidas HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, CMSP, astrocitos y carcinomas.
- El RPMI se modifica de la siguiente manera: con rojo de fenol; sin HEPES, L-glutamina
- El medio RPMI 1640 es único con respecto a otros medios porque contiene el agente reductor glutatión y altas concentraciones de vitaminas
- Contiene biotina, vitamina B12 y ácido paraaminobenzoico (PABA), que no se encuentran en el medio esencial mínimo de Eagle o el medio Eagle modificado de Dulbecco
- Las vitaminas inositol y colina están presentes en altas concentraciones
- No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento
- Requiere suplementación, normalmente con el 10 % de suero bovino fetal (SBF)
- Utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (2,0 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
- Embalaje sostenible
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocitos y carcinomas | |
Libre de material de origen animal | |
Líquido | |
Suplementos de suero estándar | |
Estéril con filtro | |
Sin glutamina, Sin HEPES, Sin piruvato sódico | |
Gibco™ | |
Temperatura ambiente |
Células leucémicas | |
1 X | |
Medio RPMI 1640 (medio Roswell Park Memorial Institute 1640) | |
Estéril con filtro | |
Rojo de fenol | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
500 mL | |
Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2375462 | Certificado de análisis | 21/02/2025 | 11520586,21870084,21870076,218700250,218701000,218702500 |
2537758 | Certificado de análisis | 21/02/2025 | 11520586,21870084,21870076,218700250,218701000,218702500 |
2392917 | Certificado de análisis | 21/02/2025 | 11520586,21870084,21870076,218700250,218701000,218702500 |
2517121 | Certificado de análisis | 21/02/2025 | 11520586,21870084,21870076,218700250,218701000,218702500 |
2193222 | Certificado de análisis | 21/02/2025 | 11520586,21870084,21870076,218700250,218701000,218702500 |
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.