Learn More
Gibco™ RPMI 1640 Medium, no glutamine
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11520586
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
500 ml
11520586 1000 mL 1000 ml
11340892 500 mL 500 ml
2 options
Código de producto. 11520586
Marca: Gibco™ 21870084
Requires
Suplementación
Desarrollado originalmente para el cultivo de células leucémicas humanas en suspensión y en monocapa.
A partir de entonces, el medio Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 se ha considerado adecuado para una gran variedad de células de mamíferos, incluidas HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, CMSP, astrocitos y carcinomas.
  • El RPMI se modifica de la siguiente manera: con rojo de fenol; sin HEPES, L-glutamina
  • El medio RPMI 1640 es único con respecto a otros medios porque contiene el agente reductor glutatión y altas concentraciones de vitaminas
  • Contiene biotina, vitamina B12 y ácido paraaminobenzoico (PABA), que no se encuentran en el medio esencial mínimo de Eagle o el medio Eagle modificado de Dulbecco
  • Las vitaminas inositol y colina están presentes en altas concentraciones
  • No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento
  • Requiere suplementación, normalmente con el 10 % de suero bovino fetal (SBF)
  • Utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (2,0 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
  • Embalaje sostenible
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocitos y carcinomas
Tipo de célula Células leucémicas
Clasificación Libre de material de origen animal
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio RPMI 1640 (medio Roswell Park Memorial Institute 1640)
Serum Level Suplementos de suero estándar
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method Estéril con filtro
Con aditivos Rojo de fenol
Sin aditivos Sin glutamina, Sin HEPES, Sin piruvato sódico
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productos Gibco
Cantidad 1000 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Mostrar más Mostrar menos
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.