Learn More
Gibco™ Medio RPMI 1640, sin glutamina, sin rojo de fenol
Descripción
Requires
Suplementación
El medio Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 fue desarrollado originalmente para el cultivo de células leucémicas humanas en suspensión y como monocapa. Desde entonces el RPMI 1640 ha resultado ser adecuado para una gran variedad de células de mamíferos, incluidas HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, CMSP, astrocitos y carcinomas. Life Technologies ofrece diversas modificaciones del medio RPMI 1640 Gibco para una serie de aplicaciones de cultivos celulares.
- Modificado de la siguiente manera: con L-glutamina, rojo fenol
- Contiene el agente reductor glutatión y altas concentraciones de vitaminas
- Contiene biotina, vitamina B12 y ácido paraaminobenzoico (PABA), que no se encuentran en el medio esencial mínimo de Eagle o el medio Eagle modificado de Dulbecco
- Las vitaminas inositol y colina están presentes en altas concentraciones
- No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento
- Requiere suplementación, normalmente con el 10 % de suero bovino fetal (SBF).
- Utiliza un sistema de tampones de bicarbonato de sodio (2,2 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
- Embalaje sostenible
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Compliance
El RPMI Gibco 1640 se fabrica en unas instalaciones conformes a las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido).
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de células | HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocitos y carcinomas |
| Tipo de célula | Células leucémicas |
| Clasificación | Libre de material de origen animal |
| Concentración | 1X |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medio RPMI 1640 (medio Roswell Park Memorial Institute 1640) |
| Serum Level | Suplementos de suero estándar |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Con aditivos | Bicarbonato sódico |
| Sin aditivos | Sin glutamina, Sin HEPES, Sin rojo fenol, Sin piruvato sódico |
| Mostrar más |
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.