Learn More
Gibco™ RPMI 1640 Medium, powder
Desarrollado originalmente para el cultivo de células leucémicas humanas en suspensión y en monocapa.
56.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 36 meses a partir de la fecha de fabricación |
---|---|
Línea de células | HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocitos y carcinomas |
Tipo de célula | Células leucémicas |
Clasificación | Libre de material de origen animal |
Formulario | Polvo |
Requires: Suplementación
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17112959
|
Gibco™
31800089 |
10 L |
56.00€
10 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- El medio RPMI 1640 se desarrolló originalmente para el cultivo de células leucémicas humanas en suspensión y como monocapa.
- A partir de entonces, el medio Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 se ha considerado adecuado para una gran variedad de células de mamíferos, incluidas HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, CMSP, astrocitos y carcinomas.
- Almacenar entre 2 °C y 8 °C
Modificado de la siguiente manera:
- Con: L-glutamina, rojo fenol
- Sin: HEPES, bicarbonato sódico
Uso de RPMI
- El medio RPMI 1640 es único con respecto a otros medios porque contiene el agente reductor glutatión y altas concentraciones de vitaminas.
- El medio RPMI 1640 contiene biotina, vitamina B12 y ácido paraaminobenzoico (PABA), que no se encuentran en el medio esencial mínimo de Eagle o el medio Eagle modificado de Dulbecco.
- Además, las vitaminas inositol y colina están presentes en concentraciones muy elevadas.
- El medio RPMI 1640 no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento; por lo tanto, requiere suplementación, comúnmente con un 10 % de Suero Bovino Fetal (SBF).
- Utiliza un sistema de tampón de bicarbonato sódico (2,0 g/l) y, por tanto, requiere un entorno con 5–10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
- Las formas de polvo del medio de cultivo celular Gibco™ requieren suplementos de bicarbonato sódico, ajuste de pH y filtración en el momento de la preparación.
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 36 meses a partir de la fecha de fabricación |
|
Células leucémicas | |
Polvo | |
Suplementos de suero estándar | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
Temperatura ambiente |
HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocitos y carcinomas | |
Libre de material de origen animal | |
Medio RPMI 1640 (medio Roswell Park Memorial Institute 1640) | |
Estéril con filtro | |
Gibco™ |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 36 meses a partir de la fecha de fabricación
no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales.Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.Los clientes que utilicen el medio RPMI 1640 Gibco en un proceso de fabricación y que deban presentar documentación a la FDA podrán solicitar una carta de autorización de Life Technologies en la que se haga referencia a su archivo principal sobre fármacos (DMF) de tipo II.Para uso diagnóstico in vitro.