Learn More
Gibco™ Medio Drosophila de Schneider
Descripción
El medio Drosophila de Schneider se diseñó originalmente para el cultivo de células S2 de la mosca de la fruta, Drosophila melanogaser. El medio Drosophila de Schneider también se puede utilizar para cultivar otras líneas de células de dípteros. Este medio se puede utilizar para la transfección estable o transitoria y la producción de proteínas a gran escala en células S2.
Formulación
- Contiene componentes únicos necesarios para el cultivo de células S2, incluidos ácido málico, ácido fumárico, ácido alfa-cetoglutárico, ácido succínico y azúcar trehalosa
- Se suplementa comúnmente con suero fetal bovino (SFB) al 10 % antes de su uso
- Requiere CO2 ambiental a fin de mantener el pH fisiológico
Cultivo celular, Cultivo celular de Drosophila S2, cultivo celular de insectos
Compliance
Gibco Schneider's Drosophila Medium is manufactured at a cGMP-compliant facility located in Paisley, Scotland, UK. The facility is registered with the FDA as a medical device manufacturer and is certified to the ISO 13485 standard.
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de células | D.Mel-2 |
| Tipo de célula | Célula de insecto |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medio Drosophila de Schneider |
| Esterilidad | Estéril |
| Con aditivos | Glutamina |
| Sin aditivos | Sin HEPES, Sin rojo fenol, Sin piruvato sódico |
| Cantidad | 10 x 500 mL |
| Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación |