Learn More
Gibco™ Sf-900™ III SFM
Un medio de cultivo celular de insectos libre de material de origen animal, bajo en proteínas, sin suero y bajo en hidrolisados.
Marca: Gibco™ 12658001
1531.70 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Descripción
- Sf-900™ III SFM es un medio de cultivo para células de insecto con bajo contenido de hidrolizado, sin suero, sin proteínas y sin material de origen animal optimizado para el crecimiento y mantenimiento de células de Spodoptera frugiperda (Sf9 y Sf21).
- También optimizado para la expresión génica recombinante mediante sistemas de expresión del baculovirus y estables de insectos.
- El medio es adecuado para los métodos de cultivo de suspensión y monocapa y apoya el crecimiento de otras líneas celulares de lepidópteros.
- Las células Spodoptera frugiperda (Sf9) cultivadas en Sf-900™ III SFM alcanzan densidades celulares máximas de 10 a 14 × 106 células/ml.
- Sf-900™ III SFM es un medio mejorado libre de suero, materiales de origen animal y proteínas diseñado para el cultivo de Sf9 y otras líneas celulares de lepidópteros y la producción de virus de insectos y proteínas recombinantes.
- El formato listo para usar no requiere la adición de suero, glutamina o surfactantes.
- Las células adaptadas a otros medios sin suero disponibles comercialmente deben adaptarse secuencialmente en Sf-900™ III SFM.
- Las concentraciones reducidas de hidrolizado mejoran la uniformidad de lote a lote.
- Almacenar de 2 °C a 8 °C, protegido de la luz.
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Compliance
Gibco Sf-900 II SFM is manufactured at a cGMP-compliant facility located in Grand Island, New York. The facility is registered with the FDA as a medical device manufacturer and is certified to ISO 13485 standards.
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: 2–8° C. Proteger de la luz Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 18 meses a partir de la fecha de fabricación |
|
Sf21, Sf9 | |
Libre de material de origen animal | |
Cultivos celulares en suspensión | |
Medio libre de suero (SFM) de células de insectos | |
Estéril | |
No Phenol Red, No Sodium Pyruvate, No Sodium Bicarbonate | |
Gibco™, Sf-900™ | |
20 L |
Sin CO2 | |
Célula de insecto | |
1 X | |
Líquido | |
Sin suero | |
Glutamine | |
Bajo | |
Calidad para cultivo celular | |
Temperatura ambiente |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.