Learn More
Gibco™ Sf9 cells in Sf-900™ II SFM
Beschreibung
Las células Gibco Sf9 se adaptan al cultivo de suspensión sin suero en el SFM Gibco SF-900 II.
- Expresión de proteínas recombinantes a partir de una variedad de sistemas de expresión
- Buen crecimiento en cultivos adherentes o de suspensión
- Tamaño pequeño y regular que genera incluso monocapas y placas
- Linaje documentado desde un banco de células maestras de paso bajo
- Calidad y pruebas de rendimiento
Producción y titulación de baculovirus, bioproducción, cultivo celular, cultivo celular de insectos, expresión de insectos, líneas celulares de expresión de insectos, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, cultivo de células Sf9 y Sf21, producción de vacunas virales
Bestellinformation
Condición de envío: Hielo seco
Spezifikation
Spezifikation
| Contenido y almacenamiento | 1 x 1,5 ml (1,0 x 107 células/ml) Condiciones de almacenamiento: Nitrógeno líquido (fase de vapor) |
| Línea de células | Sf9 |
| Tipo de célula | Célula de insecto |
| Formulario | Líquido |
| Especie | S. frugiperda |
| Recomendación de medios | SFM SF-900 II (medios sin suero) |
| Tipo de producto | Células de insectos |
| Cantidad | 1,5 mL |
| Condiciones de envío | Hielo seco |