Learn More
Gibco™ Solución de bicarbonato sódico al 7,5 %
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Descripción
- Además de actuar como tampón, el bicarbonato sódico proporciona ventajas nutricionales y rara vez muestra toxicidad celular.
- Formulado como 75 g/l de agua, excelente para complementar el medio en polvo seco durante la reconstitución
- La concentración final de bicarbonato sódico que se utiliza en el medio depende de la formulación de los medios y de la concentración de dióxido de carbono que se utiliza en la incubadora.
- Se fabrica en instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales, que se encuentran ubicadas en Grand Island, Nueva York, y que se han registrado en la FDA como fabricante de productos sanitarios y certificadas conforme a la norma ISO 13485
Producción de anticuerpos y cultivos celulares, bioproducción, cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: De 15 a 30 °C Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 18 meses a partir de la fecha de fabricación |
| Tipo de célula | Células de mamíferos |
| Concentración | 0,075 |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Bicarbonato sódico |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| pH | 8,3 |
| Cantidad | 100 mL |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |