Learn More
Gibco™ Agua destilada
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4919256
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
10 x 500 mL
6 x 1 l
Tamaño de la unidad:
1000 ml
500 ml
cada uno
paquete de 10
12589069 500 mL 500 ml
15697708 1000 mL 1000 ml
15480594 10 x 500 mL paquete de 10
15303298 6 x 1 l cada uno
4 options
Código de producto. 12589069
Marca: Gibco™ 15230162
Agua de alta calidad para su uso como disolvente en la preparación de medios de cultivos celulares y reactivos de laboratorio.
This distilled water is high-quality water for use as a solvent in the preparation of cell culture media and laboratory reagents. Available in many sizes to meet your needs, this distilled water features:
  • Cell culture quality
  • Proven performance
  • Suitable for use in cell culture and molecular biology applications
  • Agua de alta calidad para su uso como disolvente en la preparación de medios de cultivos celulares y reactivos de laboratorio.
  • El agua está preparada mediante destilación y filtración (0,1 µm), sin sustancias añadidas.
  • La conductividad, el carbono orgánico total, las endotoxinas y la contaminación microbiana se comprueban a diario; los metales se comprueban mensualmente
  • Se puede usar para una amplia variedad de aplicaciones, incluidas la preparación de medios de polvo o Advanced Granulation Technology™ (AGT™), la creación de soluciones y la dilución de tampones.
  • Almacenar entre 15 °C y 30 °C
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado Cultivo celular
Envase Frasco
Esterilidad Sterile-filtered
Tratamiento(s) No tratado con DEPC
Cantidad 500 mL
Método de purificación Filtrado por membrana
Condiciones de envío Temperatura ambiente