Learn More
Gibco™ Sf-900™ II SFM
Optimizado para la producción a gran escala de proteínas recombinantes expresadas con el sistema de vectores de expresión de baculovirus (BEVS)
475.00€ - 2310.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: 2 °C a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Línea de células Sf21, Sf9
Tipo de célula Célula de insecto
Clasificación Sin proteínas, sin suero, sin suero
Formulario Líquido
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10679234
Ver documentos Detalles de la promoción
Gibco™
10902179
10 L
1266.00€
cada uno
11390872
Ver documentos Detalles de la promoción
Gibco™
10902187
20 L
2310.00€
cada uno
10680745
Ver documentos Detalles de la promoción
Gibco™
10902161
5 L
475.00€
cada uno
Descripción
Descripción
El SFM SF-900 II es un medio de cultivo celular sin suero y sin proteínas optimizado para el crecimiento y mantenimiento de células Spodoptera frugiperda (Sf9 y Sf21). Este medio es adecuado para los métodos de cultivo de suspensión y monocapa y apoya el crecimiento de otras líneas celulares de lepidópteros.
  • Crecimiento de alta densidad y a largo plazo superior
  • Optimizado para la producción de proteínas recombinantes
  • Formulación sin suero ni proteínas, y lista para su uso
  • Escalable en biorreactores
Bioproducción, cultivo celular, cultivo de células de insecto, cultivo celular de Sf9 y Sf21, producción de vacunas víricas
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: 2 °C a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Célula de insecto
Líquido
Sin suero
Gibco™, Sf-900™, SynerGy™
S. frugiperda, Spodoptera frugiperda
Sf21, Sf9
Sin proteínas, sin suero, sin suero
Medio libre de suero (SFM) de células de insectos
Glutamina
Temperatura ambiente
Documentos
Product Certifications
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Gibco™ Sf-900™ II SFM